2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)pyridine
B4961-200MG B4961-1G
TCIAB4961-200MGEA 116 EUR InStock
TCIAB4961-200MG TCIAB4961-1G
2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,6-Bis(9H-carbazol-9-yl)pyridine
Formule: C₂₉H₁₉N₃
MW: 409,49 g/mol
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD28138085
Numéro CAS: 168127-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d578ec7bc392ff3198a894856bf8ee10799c1c20&vid=d578ec7bc392ff3198a894856bf8ee10799c1c20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité