6-Bromo-3-cyanochromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Bromo-3-cyanochromone, 6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Bromochromone-3-carbonitrile, 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
B4968-1G B4968-5G
TCIAB4968-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4968-1G TCIAB4968-5G
6-Bromo-3-cyanochromone ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-3-cyanochromone
Formule: C₁₀H₄BrNO₂
MW: 250,483 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191842
Numéro CAS: 52817-13-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c7878d9b3f6c9c35938d4dcf906b7eb7d743c7d&vid=5c7878d9b3f6c9c35938d4dcf906b7eb7d743c7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité