9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4979-200MG B4979-1G
TCIAB4979-200MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAB4979-200MG TCIAB4979-1G
9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
9,9-Bis[4-[N-(1-naphthyl)anilino]phenyl]fluorene
Formule: C₅₇H₄₀N₂
MW: 752,96 g/mol
Numéro CAS: 510775-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité