3-Bromo-9-(2-naphthyl)carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
B5028-1G B5028-5G
TCIAB5028-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB5028-1G TCIAB5028-5G
3-Bromo-9-(2-naphthyl)carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
3-Bromo-9-(2-naphthyl)carbazole
Formule: C₂₂H₁₄BrN
MW: 372,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD26127422
Numéro CAS: 934545-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité