1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
B5058-5G B5058-25G
TCIAB5058-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB5058-5G TCIAB5058-25G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formule: C₁₀H₁₂F₂O
MW: 186,202 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD07368738
Numéro CAS: 136239-66-2
EINECS: 446-810-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité