1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,3-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
B5070-1G B5070-5G
TCIAB5070-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB5070-1G TCIAB5070-5G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par GC)
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
MW: 330,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD09864185
Numéro CAS: 196212-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité