5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5089-5G B5089-25G
TCIAB5089-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB5089-5G TCIAB5089-25G
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411574
Numéro CAS: 831203-13-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité