1-Bromo-4-phenylnaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5105-1G B5105-5G
TCIAB5105-1GEA 106 EUR InStock
TCIAB5105-1G TCIAB5105-5G
1-Bromo-4-phenylnaphthalene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-phenylnaphthalene
Formule: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD17012346
Numéro CAS: 59951-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité