3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5107-1G B5107-5G
TCIAB5107-1GEA 113 EUR InStock
TCIAB5107-1G TCIAB5107-5G
3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD30063199
Numéro CAS: 1226860-66-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5163912e1b1e8823e09a76e20a84a002986f4527&vid=5163912e1b1e8823e09a76e20a84a002986f4527&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité