(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
B5159-1G B5159-5G
TCIAB5159-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB5159-1G TCIAB5159-5G
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(4-Bromo-2-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,0400 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663950
Numéro CAS: 6127-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd13bfc305e4ac7b1adc54664e6e56aafe8ba07&vid=edd13bfc305e4ac7b1adc54664e6e56aafe8ba07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité