3-Bromobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5178-5G B5178-25G
TCIAB5178-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB5178-5G TCIAB5178-25G
3-Bromobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Bromobenzamide
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017127
Numéro CAS: 22726-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9127c55afe6ac61bca334a70e6122cbe2571bbcf&vid=9127c55afe6ac61bca334a70e6122cbe2571bbcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité