5-Bromo-2-ethynylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5179-200MG B5179-1G
TCIAB5179-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAB5179-200MG TCIAB5179-1G
5-Bromo-2-ethynylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄BrN
MW: 182,0174 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095276
Numéro CAS: 111770-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a707e815ce5840fb50a532a97cce67ec29fb75&vid=68a707e815ce5840fb50a532a97cce67ec29fb75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité