9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5188-5ML B5188-25ML
TCIAB5188-5MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAB5188-5ML TCIAB5188-25ML
9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (par GC)
9-(Bromomethyl)nonadecane
Formule: C₂₀H₄₁Br
MW: 361,45 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD28515435
Numéro CAS: 69620-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&vid=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité