5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5192-1G B5192-5G
TCIAB5192-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB5192-1G TCIAB5192-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₄
MW: 261,071 g/mol
Numéro MDL: MFCD05865172
Numéro CAS: 32246-20-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=944fcd7cfaf5e88dae72a4ee3d20c82179ebe8f0&vid=944fcd7cfaf5e88dae72a4ee3d20c82179ebe8f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité