4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
B5231-1G B5231-5G
TCIAB5231-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB5231-1G TCIAB5231-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD11847398
Numéro CAS: 17100-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité