Anthranilate de benzyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5249-1G B5249-5G
TCIAB5249-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB5249-1G TCIAB5249-5G
Anthranilate de benzyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Anthranilate de benzyle
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e8ec9e53640bc04a92e6e2b3ecff195799f0ac2&vid=5e8ec9e53640bc04a92e6e2b3ecff195799f0ac2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité