2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1H-indole
B5250-1G B5250-5G
TCIAB5250-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB5250-1G TCIAB5250-5G
2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (par GC)
2-(4-Biphenylyl)indole
Formule: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00417190
Numéro CAS: 21470-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité