3-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5252-1G B5252-5G
TCIAB5252-1GEA 156 EUR InStock
TCIAB5252-1G TCIAB5252-5G
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₄
Numéro MDL: MFCD00094247
Numéro CAS: 20731-48-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité