2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5335-200MG B5335-1G
TCIAB5335-200MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAB5335-200MG TCIAB5335-1G
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formule: C₁₈H₁₄BrFS
MW: 361,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD21496340
Numéro CAS: 1030825-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
melting range max. 5.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité