1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
B5365-5G B5365-25G
TCIAB5365-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB5365-5G TCIAB5365-25G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane ≥96.0% (par GC)
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,133 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00464207
Numéro CAS: 39590-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe60b0207defd8a80af2132a8db35373903f3af8&vid=fe60b0207defd8a80af2132a8db35373903f3af8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité