CPI-613 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Devimistat, 6,8-Bis(benzylthio)octanoic acid
B5368-5MG B5368-25MG
TCIAB5368-5MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAB5368-5MG TCIAB5368-25MG
CPI-613 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
CPI-613
Formule: C₂₂H₂₈O₂S₂
MW: 388,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD22420826
Numéro CAS: 95809-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34869b46030ff60766a39d72d3c0a38f1cb8feb&vid=a34869b46030ff60766a39d72d3c0a38f1cb8feb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité