Bis(1,10-phenanthroline)palladium(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B5400-200MG B5400-1G
TCIAB5400-200MGEA 135 EUR InStock
TCIAB5400-200MG TCIAB5400-1G
Bis(1,10-phenanthroline)palladium(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(1,10-phenanthroline)palladium(II) bis(hexafluorophosphate)
Formule: C₂₄H₁₆F₁₂N₄P₂Pd
MW: 756,77 g/mol
Numéro CAS: 113173-22-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité