4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5466-1G B5466-5G
TCIAB5466-1GEA 112 EUR InStock
TCIAB5466-1G TCIAB5466-5G
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine
Formule: C₉H₁₂ClN
MW: 169,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD12131129
Numéro CAS: 81167-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def2b5eaed356b47f80b0e7aaea3d13692c3f325&vid=def2b5eaed356b47f80b0e7aaea3d13692c3f325&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité