tert-Butyldimethylsilanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5499-5ML B5499-25ML
TCIAB5499-5MLEA 93.5 EUR InStock
TCIAB5499-5ML TCIAB5499-25ML
tert-Butyldimethylsilanol ≥95.0% (par GC)
tert-Butyldimethylsilanol
Formule: C₆H₁₆OSi
MW: 132,28 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00010673
Numéro CAS: 18173-64-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d90459c936c0ca308bb5b258789fbedaf52e80&vid=36d90459c936c0ca308bb5b258789fbedaf52e80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité