9,9'-(5-Bromo-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole) ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-3,5-bis(carbazol-9-yl)benzene
B5502-1G B5502-5G
TCIAB5502-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB5502-1G TCIAB5502-5G
9,9'-(5-Bromo-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole) ≥97.0% (par HPLC, azote total)
9,9'-(5-Bromo-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole)
Formule: C₃₀H₁₉BrN₂
MW: 487,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD28100481
Numéro CAS: 750573-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité