2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene triflate
B5557-200MG B5557-1G
TCIAB5557-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAB5557-200MG TCIAB5557-1G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥95.0% (par GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-1,3-phenylene bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₄H₁₈F₆O₆S₂Si
MW: 488,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1637638-66-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité