tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-3-Boc-4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylic acid tert-Butyl ester
B5657-1G B5657-5G
TCIAB5657-1GEA 130 EUR InStock
TCIAB5657-1G TCIAB5657-5G
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl (S)-4-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11041410
Numéro CAS: 108149-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=2, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité