5-(Bromomethyl)undecane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5721-25G B5721-5G
TCIAB5721-25GEA 479 EUR InStock
TCIAB5721-25G TCIAB5721-5G
5-(Bromomethyl)undecane ≥97.0% (par GC)
5-(Bromomethyl)undecane
Formule: C₁₂H₂₅Br
MW: 249,24 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD23115881
Numéro CAS: 85531-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité