3-Bromobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5734-25G B5734-5G
TCIAB5734-25GEA 124 EUR InStock
TCIAB5734-25G TCIAB5734-5G
3-Bromobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
3-Bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084903
Numéro CAS: 89599-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité