4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5767-1G B5767-200MG
TCIAB5767-1GEA 165 EUR InStock
TCIAB5767-1G TCIAB5767-200MG
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD29067336
Numéro CAS: 1097884-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité