tert-Butoxytrimethylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5877-5ML B5877-25ML
TCIAB5877-5MLEA 55 EUR InStock
TCIAB5877-5ML TCIAB5877-25ML
tert-Butoxytrimethylsilane ≥97.0% (par GC)
tert-Butoxytrimethylsilane
Formule: C₇H₁₈OSi
MW: 146,31 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00054893
Numéro CAS: 13058-24-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité