Bis(2-chloroethyl)phosphoramidic Dichloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5908-1G B5908-5G
TCIAB5908-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB5908-1G TCIAB5908-5G
Bis(2-chloroethyl)phosphoramidic Dichloride ≥98.0% (par GC)
Bis(2-chloroethyl)phosphoramidic Dichloride
Formule: C₄H₈Cl₄NOP
MW: 258,89 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00191796
Numéro CAS: 127-88-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité