3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(3-Bromophenyl)benzonitrile
B5965-1G B5965-5G
TCIAB5965-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB5965-1G TCIAB5965-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formule: C₁₃H₈BrN
MW: 258,12 g/mol
Numéro CAS: 160521-46-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité