4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5990-5G B5990-25G
TCIAB5990-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB5990-5G TCIAB5990-25G
4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone
Formule: C₁₆H₁₅BrO₂
MW: 319,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017862
Numéro CAS: 35081-45-9
EINECS: 252-351-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité