1,4-Bis(dicyclohexylphosphonium)butane bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DCyPB-FB
B5991-1G B5991-5G
TCIAB5991-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB5991-1G TCIAB5991-5G
1,4-Bis(dicyclohexylphosphonium)butane bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Bis(dicyclohexylphosphonium)butane bis(tetrafluoroborate)
Formule: C₂₈H₅₄B₂F₈P₂
MW: 626,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD22666031
Numéro CAS: 1389309-54-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 247.0 to 251.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité