Decanoic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0020-25G C0020-100G
TCIAC0020-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC0020-25G TCIAC0020-100G
Decanoic anhydride ≥98.0% (par GC)
Decanoic anhydride
Formule: C₂₀H₃₈O₃
MW: 326,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010460
Numéro CAS: 2082-76-0
EINECS: 218-213-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité