Sodium-4-chlorobenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonic acid Sodium Salt
C0127-25G C0127-500G
TCIAC0127-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC0127-25G TCIAC0127-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₆H₅ClO₃S
MW: 214,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014731
Numéro CAS: 5138-90-9
EINECS: 225-900-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité