Dimethyl citraconate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
C0364-25G C0364-5G
TCIAC0364-25GEA 167 EUR InStock
TCIAC0364-25G TCIAC0364-5G
Dimethyl citraconate ≥99.0% (par GC)
Dimethyl citraconate
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Numéro MDL: MFCD00059306
Numéro CAS: 617-54-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b85df80d8deb927de14fc5769fbcf73e40a711b&vid=3b85df80d8deb927de14fc5769fbcf73e40a711b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité