Cytidine-5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5'-Cytidylic Acid Disodium Salt, 5'-CMP 2Na
C0524-1G C0524-5G
TCIAC0524-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0524-1G TCIAC0524-5G
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥99.0% (par HPLC)
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Formule: C₉H₁₄N₃O₈P
MW: 367,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064355
Numéro CAS: 6757-06-8
EINECS: 229-819-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=386ddd47e38e0e44fd839ed2e6526271f614eab9&vid=583565fe49920593a19c43b0b172812538feb049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
abs-ratio (a/b) 0.40 to 0.50 (E250/E260,0.01mol/L HCl)
abs-ratio (2a/2b) 1.90 to 2.20 (E280/E260,0.01mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité