Chloropentafluoroacetone monohydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0993-1G C0993-5G
TCIAC0993-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC0993-1G TCIAC0993-5G
Chloropentafluoroacetone monohydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chloropentafluoroacetone monohydrate
Formule: C₃ClF₅O·H₂O
MW: 200,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150647
Numéro CAS: 6984-99-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité