Carbazole-9-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(Chlorocarbonyl)carbazole
C1031-1G C1031-25G C1031-5G
TCIAC1031-1GEA 102 EUR InStock
TCIAC1031-1G TCIAC1031-25G TCIAC1031-5G
Carbazole-9-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Carbazole-9-carbonyl chloride
Formule: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059689
Numéro CAS: 73500-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité