4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
C1858-25G C1858-5G
TCIAC1858-25GEA 251 EUR InStock
TCIAC1858-25G TCIAC1858-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (par GC)
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₃ClO₃
MW: 122,50 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005383
Numéro CAS: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité