Cyclopropanecarboxamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2010-25G C2010-250G
TCIAC2010-25GEA 55 EUR InStock
TCIAC2010-25G TCIAC2010-250G
Cyclopropanecarboxamide ≥98.0% (par GC)
Cyclopropanecarboxamide
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013729
Numéro CAS: 6228-73-5
EINECS: 228-332-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité