Climbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone
C2025-25G C2025-500G
TCIAC2025-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2025-25G TCIAC2025-500G
Climbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Climbazole
Formule: C₁₅H₁₇ClN₂O₂
MW: 292,76 g/mol
Numéro CAS: 38083-17-9
EINECS: 253-775-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité