2-Chloroadénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
C2192-1G C2192-100MG
TCIAC2192-1GEA 174 EUR InStock
TCIAC2192-1G TCIAC2192-100MG
2-Chloroadénosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Chloroadénosine
Formule: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301,69 g/mol
Point de fusion: 162°C
Numéro MDL: MFCD00005734
Numéro CAS: 146-77-0
EINECS: 205-678-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -53.0 deg (C=0.1, H2O)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité