Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Carbonylchloro bis(triphenylphosphine)iridium(I), VASKA'S COMPLEX, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I)
C2252-200MG C2252-1G
TCIAC2252-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAC2252-200MG TCIAC2252-1G
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Formule: C₃₇H₃₀ClIrOP₂
MW: 780,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009590
Numéro CAS: 14871-41-1
EINECS: 238-941-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité