Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C2256-25G C2256-5G
TCIAC2256-25GEA 227 EUR InStock
TCIAC2256-25G TCIAC2256-5G
Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Clindamycin hydrochloride monohydrate
Formule: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S
MW: 461,44 g/mol
Point de fusion: 143°C
Numéro MDL: MFCD06411091
Numéro CAS: 58207-19-5
Merck Index: 14,02356
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +140 to +147 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité