5-Chloro-1-methylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2317-25G C2317-5G
TCIAC2317-25GEA 218 EUR InStock
TCIAC2317-25G TCIAC2317-5G
5-Chloro-1-methylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-1-methylimidazole
Formule: C₄H₅ClN₂
MW: 116,55 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00014505
Numéro CAS: 872-49-1
EINECS: 212-827-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité