3-Cyclohexén-1-ylméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl Alcohol, Cyclohex-3-en-1-ylmethanol
C2435-25G C2435-250G
TCIAC2435-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC2435-25G TCIAC2435-250G
3-Cyclohexén-1-ylméthanol ≥98.0% (par GC)
3-Cyclohexén-1-ylméthanol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00001574
Numéro CAS: 1679-51-2
EINECS: 216-847-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité