3-Chloro-1,1-diméthoxypropane ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3,3-dimethoxypropane
C2458-25G C2458-5G
TCIAC2458-25GEA 196 EUR InStock
TCIAC2458-25G TCIAC2458-5G
3-Chloro-1,1-diméthoxypropane ≥93.0% (par GC)
3-Chloro-1,1-diméthoxypropane
Formule: C₅H₁₁ClO₂
MW: 138,59 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16038653
Numéro CAS: 35502-06-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité